Merck
ENAH3046F782
Enamine
N-(2-aminoethyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c1-2-5(8)7-4-3-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SUYTZMWLZYCZEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215056
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)