Merck
ENAH3045A700
Enamine
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7(10)6-4-1-5(6)3-8-2-4/h4-6,8H,1-3H2,(H,9,10)
InChI key
CHNUPIXQOUGTML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147163
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)