Merck
ENAH30368486
Enamine
tert-butyl 6-amino-2-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
254.37
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-2-azaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-9-8-14(10-16)7-5-4-6-11(14)15/h11H,4-10,15H2,1-3H3
InChI key
DCIGOSDVURTNCR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663564
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663564
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)