Merck
ENAH3035EBD1
Enamine
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
153.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(4-7)2-6-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
VXBLSOCUAYREKR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501577
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501577
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)