Merck
ENAH3035E3BE
Enamine
1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridazine-3,6-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
202.21
MDL號碼:
mp
204-205
Iupac Name
1-benzyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-10-6-7-11(15)13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,14)
InChI 密鑰
JXOUKUODPDOMDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494515
Melting Point
204-205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494515