Merck
ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.26
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
InChI 密鑰
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)