Merck
ENAH3035E223
Enamine
ethyl 2-methyl-3-oxohept-6-enoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
184.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-oxohept-6-enoate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-4-6-7-9(11)8(3)10(12)13-5-2/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI key
FOHQSBOCWOGKPU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491538
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491538
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)