Merck
ENAH3035DD43
Enamine
6,8-dichloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.04
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6,8-dichloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-4-3-12-7(10-4)5(8)2-6(9)11-12/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
HZYARHMBEOWYRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481075
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481075
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)