Merck
ENAH3035DB07
Enamine
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
252.02
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-4-3(9)1-2(7(12)13)6(11)5(4)10/h1H,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
HMEMIUSIGMVLLA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620