Merck
ENAH3035D184
Enamine
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
145.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChI key
XDXLAPISJVHRKE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)