Merck
ENAH2C558540
Enamine
(4-ethylthiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.7
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-ethylthiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NS.ClH/c1-2-6-4-9-5-7(6)3-8;/h4-5H,2-3,8H2,1H3;1H
InChI key
UKCWYXQKAMOSSC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487617
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487617
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)