Merck
ENAH2C558083
Enamine
methyl 5-formyl-4-methylpyridine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 5-formyl-4-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-6-3-8(9(12)13-2)10-4-7(6)5-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
GSRYXMATYWZEDR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479814
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479814
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)