Merck
ENAH2C558026
Enamine
4-[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]benzonitrile hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-((1r,3r)-3-aminocyclobutyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.ClH/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11(13)6-10;/h1-4,10-11H,5-6,13H2;1H/t10-,11-;
InChI key
HYGIBRYKSUUYIU-PFWPSKEQSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482538
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482538
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)