Merck
ENAH2C557BA3
Enamine
2,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
169.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,4,9-triazaspiro[5.5]undecan-3-one
Inchi Code
1S/C8H15N3O/c12-7-10-5-8(6-11-7)1-3-9-4-2-8/h9H,1-6H2,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
WASNZWYTDZEYJN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475369
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475369