Merck
ENAH2C557B17
Enamine
4-ethynyl-1-methylpiperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
159.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-ethynyl-1-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N.ClH/c1-3-8-4-6-9(2)7-5-8;/h1,8H,4-7H2,2H3;1H
InChI key
VFFZTOCMQCEVBY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474660
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474660
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)