Merck
ENAH2C557AC3
Enamine
[2-(oxan-2-yloxy)cyclopentyl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.28
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)cyclopentyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H20O3/c12-8-9-4-3-5-10(9)14-11-6-1-2-7-13-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
VGPZOQUMOOQFOH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473133
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473133
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)