Merck
ENAH2C557630
Enamine
1-azaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-azaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c12-8-7-9(13)11-10(8)5-3-1-2-4-6-10/h1-7H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
AZEBNQYUSVSTOS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3062125
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3062125
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)