Merck
ENAH2C5575FF
Enamine
2-bromo-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.1
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromo-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14BrNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
IFRWSGWGJXKGLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2990788
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2990788
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)