Merck
ENAH2C5575CE
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
165.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
52-53
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(9(12)7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,7H2,1H3
InChI key
PNEABRNAYDDYJK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Melting Point
52-53
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)