Merck
ENAH2C557282
Enamine
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.18
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)8-5-3-2-4-7(8)6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
OEMGTCBNGXNNAX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)