Merck
ENAH2C5571D5
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)3-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
MZZAJOGAKVUGAB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704652
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)