Merck
ENAH2C55692D
Enamine
2-(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
144.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3-hydroxycyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c8-6-2-1-5(3-6)4-7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
IKGUMJUGKJCELW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601163
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)