Merck
ENAH2C555D78
Enamine
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
115.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)3-5(8)4-7-6/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HFTIGFBKBVCGPD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)