Merck
ENAH11E228F5
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
204.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
32-33
Iupac Name
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H11F3O/c1-9(2,14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6,14H,1-2H3
InChI key
BMUCYRUWKGJHFA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933305
Melting Point
32-33
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933305
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)