Merck
ENAH11E07C52
Enamine
1-phenylcyclopentane-1-carbothioamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.32
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-phenylcyclopentanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C12H15NS/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,13,14)
InChI key
ZJLSUXYHTBCOKG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865579
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1865579
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)