Merck
ENAH11E04EA5
Enamine
3-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c8-6(9)2-1-5-3-7-4-10-5/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)
InChI key
BLCYHVLWZDBRNP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1857423
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1857423
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)