Merck
ENAH11DD21FF
Enamine
5-cyclopentyl-3-ethyl-1,2,4-oxadiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-cyclopentyl-3-ethyl-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-2-8-10-9(12-11-8)7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
JFUUEGVSQBPYMP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724074
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724074
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)