Merck
ENAH11DD20EF
Enamine
potassium 3-(cyanosulfanyl)propane-1-sulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.33
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
potassium 3-thiocyanato-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7NO3S2.K/c5-4-9-2-1-3-10(6,7)8;/h1-3H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
BGILMHHTOJDVTK-UHFFFAOYSA-M
储存温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)