Merck
ENAH11DD1ED6
Enamine
1-amino-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.61
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-amino-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-7-4(8)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI 密鑰
AOKFEWFWPMUSFS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722475
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722475
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)