Merck
ENAH11DCF6CE
Enamine
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-9-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
156.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-9-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-11-8(5-7)2-4-10-6-8/h1-6H2
InChI key
YCRVIXILGCSMMQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171382
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171382
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)