跳转至内容
Merck

ENAH0CD45F3E

Enamine

(2S)-4-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}morpholine-2-carboxylic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
353.37
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持

Iupac Name

(2S)-4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-morpholinecarboxylic acid

Inchi Code

1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-11-21(9-10-25-18)20(24)26-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1

InChI key

TUZVFPRISNDQLQ-SFHVURJKSA-N

储存温度

4

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703148

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703148


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持