Merck
ENAH049F2424
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
258.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-7-12(8-14)9-15(11(12)16)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI key
XTHOOJYASOZOSW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)