Merck
ENAH049F2379
Enamine
ethyl 2-amino-2-cyclobutylacetate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.67
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 2-amino-2-cyclobutylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-6;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
TWRPOUQPJVBNHO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666784
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666784
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)