Merck
ENAH049F1D45
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-2-4-9-5-3-6(8-9)7(10)11/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
PAOWDTSRDBLTFW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086959
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086959
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)