Merck
ENAH04257B21
Enamine
[3-(4-bromo-2-methylphenoxy)propyl]dimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(4-bromo-2-methylphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H18BrNO/c1-10-9-11(13)5-6-12(10)15-8-4-7-14(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3
InChI key
KTJZGGACUXUIDA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663278
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663278
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)