Merck
ENAH0424BD32
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
172.27
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-11(2)8-5-9(12)3-6-10-7-4-9/h10,12H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
AENWLMMXQISTHX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)