Merck
ENAH0424BA4A
Enamine
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8OS2/c7-5-1-6(2-5)3-8-9-4-6/h1-4H2
InChI key
CKSXZGVEFFHIOW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)