Merck
ENAH0424B0C7
Enamine
3-propylbenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.7
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-propylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-8)13(10,11)12/h3,5-7H,2,4H2,1H3
InChI key
XJMCHQIUSIZYNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286345
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286345
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)