Merck
ENAH03BC291D
Enamine
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H9FO2S/c1-4-2-5(4)3-9(6,7)8/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
ULOQXZFLXHSCIW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)