Merck
ENAH03BB3466
Enamine
2,3-dimethylbenzene-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
185.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
165-167
Iupac Name
2,3-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI key
LFEXGBPVZBXATF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272073
Melting Point
165-167
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272073
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)