Merck
ENAH03A1C3E5
Enamine
5-chloro-2-(1-chloroethyl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.03
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloro-2-(1-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-4(7)6-9-2-5(8)3-10-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
DOTSZIDESSNWPC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816175
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816175
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)