Merck
ENAH03A1A0EB
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
128.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6-2-7(3-6,4-8)5-9-6/h8H,2-5H2,1H3
InChI key
AXBPIDGDOIYMBX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)