Merck
ENAH03A0171F
Enamine
3-ethyl-3-methylpyrrolidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
127.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
39-40
Iupac Name
3-ethyl-3-methyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-3-7(2)4-5-8-6(7)9/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ZJIPQXKCGKZAKM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259909
Melting Point
39-40
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259909
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)