Merck
ENAH03A014E0
Enamine
5-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-methanesulfonyl-2-nitrobenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
438.77
MDL號碼:
Iupac Name
5-(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy)-N-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C15H10ClF3N2O6S/c1-28(25,26)20-14(22)10-7-9(3-5-12(10)21(23)24)27-13-6-8(15(17,18)19)2-4-11(13)16/h2-7H,1H3,(H,20,22)
InChI 密鑰
XPYNGOWSSHSFIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266111