Merck
ENAH03A01341
Enamine
3-amino-4-chloro-5-methoxybenzoic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-amino-4-chloro-5-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3.ClH/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(10)7(6)9;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI key
LUQOPFPGGLKLHM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086914
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086914
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)