Merck
ENAH03A00704
Enamine
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)oxetane-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(7(12)13)5-15-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
ONMGTCLLGPXBQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083610
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083610
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)