Merck
ENAH039FE7C9
Enamine
1-benzyl-1,3-dimethylurea
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-benzyl-N,N'-dimethylurea
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-11-10(13)12(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
FCKPKRLCONVQKG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074334
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074334
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)