Merck
ENAH039FDBF3
Enamine
1-phenylbut-3-en-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-phenyl-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10H,1,6,11H2
InChI key
FAOYSBDLLGZOKF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)