选择尺寸
100 MG
€112.60
250 MG
€142.50
500 MG
€198.40
1 G
€241.30
2.5 G
€433.70
5 G
€620.90
10 G
€896.50
供应商货号: EN300-26963-100MG
€112.60
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
100 MG
€112.60
250 MG
€142.50
500 MG
€198.40
1 G
€241.30
2.5 G
€433.70
5 G
€620.90
10 G
€896.50
About This Item
供应商货号: EN300-26963-100MG
€112.60
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(2-methoxyacetyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(13)10(14)8-16-4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
YDTHZSZTWFGIBX-SECBINFHSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-799076
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-799076