Merck
ENAH038564A6
Enamine
3-[(oxan-4-yl)methyl]morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-4-12-5-2-9(1)7-10-8-13-6-3-11-10/h9-11H,1-8H2
InChI key
JPMNMLHPVNQMRO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741855
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741855
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)